SRP3285
GREMLIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
CKTSF1B1, DAND2, DRM
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
0.07-0.11 μg/mL
Mol-Gew.
13.7 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable