SRP3264
GDF-3 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Vgr-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
100-150 ng/mL
Mol-Gew.
26.0 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GDF3(9573)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable