SRP0664
CBL-B, GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56
About This Item
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)