SRP0610
Monkey (M. fascicularis) GPC3, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
DGSX, OCI-5, SGB, SGBS, glypican 3, glypican proteoglycan 3
About This Item
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
62 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Monkey ... GPC3(14734)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable