SRP0471
TAF1L (1517-1649) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥89% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥89% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
42.3 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... TAF1L(138474)
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)