SRP0454
BRD2, BD1, BD2 (65-459) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
FSH, NAT, RING3, RNF3, bromodomain containing 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
71.1 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... BRD2(6046)
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable