SRP0445
Ataxin3 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥59% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AT3, ATX3, JOS, MJD, SCA3
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥59% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
42 kDa
Verpackung
pkg of 250 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... ATXN3(4287)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable