SRP0275
PDE10A Active from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Pde10a3, Phosphodiesterase 10A, Testis-specific phosphodiesterase PDE10A2, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
About This Item
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
66 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
rat ... PDE10A(63885)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung