SRP0217
SHP-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Noonan syndrome 1, PTP-1D, PTP2C, PTPN11, SHP2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
59.5 kDa
Verpackung
pkg of 20 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
0.73 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PTPN11(5781)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Human active SHP-2 has been used to study the effects of α-lipoic acid and dihydrolipoic acid on the activity of SHP-2 enzyme.
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable