SRP0142
PRMT3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Arginine methyltransferase 3, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 3, HRMT1L3, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥60% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
86 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PRMT3(10196)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)