SRP0131
EZH1/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ENX-2, EZH1, Enhancer of zeste homolog 1, KMT6B, Lysine N-methyltransferase 6B
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH1)
87 kDa (SUZ12)
Verpackung
pkg of 50 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... EZH1(2145)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)