Wichtige Dokumente
SML3488
CuATSP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(SP-4-2)-[[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-phenylhydrazinecarbothioamidato-κN2,κS]](2-)]copper, Cu ATSP, Cu-ATSP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, Faint brown to dark red
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=[N]2[Cu]3(SC(NC4=CC=CC=C4)=N2)SC(NC5=CC=CC=C5)=N[N]3=C1C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)