SML3457
JX06
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,4′-(Dithiodicarbonothioyl)bis[morpholine], 4-Morpholinethiocarbonyl disulfide, Bis(4-morpholinethiocarbonyl) disulfide, Bis(oxydi-2,1-ethanediyl)-thiuram disulfide, Dimorpholinethiuram disulfide, JX 06, JX-06, NSC 402538
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C10H16N2O2S4/c15-9(11-1-5-13-6-2-11)17-18-10(16)12-3-7-14-8-4-12/h1-8H2
InChIKey
KKVYOWPPMNSLCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable