Wichtige Dokumente
SML2547
KCC-07
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenol
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=CC=C1
InChIKey
GIGNWEDIMLUWCT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)