SML2074
FX1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-5-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinepropanoic acid, (Z)-3-(5-(5-Chloro-2-oxoindolin-3-ylidene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
red-brown
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1\C(=C2\c3c(ccc(c3)Cl)NC\2=O)\C(=O)N(C1=S)CCC(=O)O
InChIKey
VISHSGZPGQKEFX-KHPPLWFESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)