Wichtige Dokumente
SML1945
IMB-808
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Dihydro-N-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,3,4-trifluorophenyl)amino]ethyl]-1,4-benzodioxin-6-carboxamide, N-Methyl-N-(2-oxo-2-((2,3,4-trifluorophenyl)amino)ethyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4] dioxin-7-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=C(NC(CN(C)C(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)=O)C=CC(F)=C1F
InChI
1S/C18H15F3N2O4/c1-23(9-15(24)22-12-4-3-11(19)16(20)17(12)21)18(25)10-2-5-13-14(8-10)27-7-6-26-13/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,22,24)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)