Wichtige Dokumente
SML1485
SW033291
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Butane-1-sulfinyl)-4-phenyl-6-thiophen-2-yl-thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light yellow to yellow-green
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=C(S(CCCC)=O)SC2=NC(C3=CC=CS3)=CC(C4=CC=CC=C4)=C21
InChI
1S/C21H20N2OS3/c1-2-3-12-27(24)21-19(22)18-15(14-8-5-4-6-9-14)13-16(23-20(18)26-21)17-10-7-11-25-17/h4-11,13H,2-3,12,22H2,1H3
InChIKey
LCYAYKSMOVLVRL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable