SML0991
LLP-3
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)-6-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, LLP 3, LLP3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, faint yellow to yellow-orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable