Wichtige Dokumente
SMB01007
Protoplumericin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
778.71
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C36H42O19/c1-15(50-23(39)8-5-16-3-6-17(7-4-16)51-34-29(44)27(42)25(40)21(12-37)52-34)19-11-36(55-32(19)47)10-9-18-20(31(46)48-2)14-49-33(24(18)36)54-35-30(45)28(43)26(41)22(13-38)53-35/h3-11,14-15,18,21-22,24-30,33-35,37-38,40-45H,12-13H2,1-2H3/b8-5+/t15-,18+,21?,22?,24+,25?,26?,27?,28?,29?,30?,33-,34?,35?,36+/m0/s1
InChIKey
AFYIWKNGSIYXCQ-PYQCQGLYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable