SMB00571
Methyl 2,4-dichloroasterrate
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(Cl)C(O)=C(C(OC)=O)C(OC2=C(C(OC)=O)C=C(O)C=C2OC)=C1Cl
InChI
1S/C18H16Cl2O8/c1-7-12(19)14(22)11(18(24)27-4)16(13(7)20)28-15-9(17(23)26-3)5-8(21)6-10(15)25-2/h5-6,21-22H,1-4H3
InChIKey
UWTOESDPWKUNBD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable