Wichtige Dokumente
SMB00524
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-UV)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
InChIKey
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)