Wichtige Dokumente
SMB00415
α-Man-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
α-Man-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl α-D-Mannopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C#CCOCCOCCOCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)O
InChI
1S/C15H26O9/c1-2-3-20-4-5-21-6-7-22-8-9-23-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)24-15/h1,11-19H,3-10H2/t11?,12-,13+,14?,15+/m1/s1
InChIKey
IXCVCNLRVJBMIS-NSMDVSGXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable