Merck
SMB00389
Sigma-Aldrich
Isoxanthohumol
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Isoxanthohumol, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.40
Beilstein:
10199264
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
InChIKey
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Isoxanthohumol is a polyphenol found in Humulus lupulus.
Biochem./physiol. Wirkung
Isoxanthohumol displays antioxidant, anti-inflammatory, and anti-angiogenic properties.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)