Merck
SCP0124
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AFC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N7O5
Molekulargewicht:
538.62
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
D-Ile-Pro-Arg-AFC,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥62%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AFC
Anwendung
D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)