Merck
SCP0098
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36N7O11
Molekulargewicht:
694.67
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Caspase Substrate,
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Zusammensetzung
Peptide Content, ≥80%
Lagerbedingungen
protect from light
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable