SCJ4600047
CF™ 647 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
~960 g/mol
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
240000 at 650 nm
Extinktionsverhältnis
A280/650 nm 0.03
Fluoreszenz
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable