SAB5703034
Anti-TIN2/TINF2 Antibody, clone 4W5P2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DKCA3, TIN2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4W5P2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.14 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TINF2(26277)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1