SAB5703006
Anti-NME2/NM23B Antibody, clone 7L3A2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NDKB, NDPK-B, NDPKB, NM23-H2, NM23B, PUF
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7L3A2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.24 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
QHYIDLKDRPFFPGLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVKSAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NME2(4831)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)