SAB5702990
Anti-KIF23 Antibody, clone 9V4Y8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CHO1, KNSL5, MKLP-1, MKLP1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9V4Y8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
115 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1.58 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NAPPIRLRHRRSRSAGDRWVDHKPASNMQTETVMQPHVPHAITVSVANEKALAKCEKYMLTHQELASDGEIETKLIKGDIYKTRGGGQSVQFTDIETLKQESPNGSRKRRSSTVAPAQPDGAESEWTDVETRCSVAVEMRAGSQLGPGYQHHAQPKRKKP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIF23(9493)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)