SAB5702949
Anti-TET1 Antibody, clone 10S0X1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
LCX, Cxxc6, AA517754, BB001228, D10Ertd17, mKIAA1676, D10Ertd17e, 2510010B09Rik
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10S0X1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
260 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HNTKSFSSASSTSHLVKDESTDFCPLQASSAETSTCTYSKTASGGFAETSSILHCTMPSGAHSGANAAAGECTGTVQPAEVAAHPHQSLPTADSPVHAEPLTSPSEQLTSNQSNQQLPLLSNSQKLASCQVEDERHPEADEPQHPEDDNLPQLD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TET1(52463)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3