SAB5702918
Anti-S100A10 Antibody, clone 6X8F7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
42C, ANX2L, ANX2LG, CAL1L, CLP11, Ca[1], GP11, P11, p10
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6X8F7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
11 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.23 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPSQMEHAMETMMFTFHKFAGDKGYLTKEDLRVLMEKEFPGFLENQKDPLAVDKIMKDLDQCRDGKVGFQSFFSLIAGLTIACNDYFVVHMKQKGKK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100A10(6281)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)