SAB5702907
Anti-SUOX Antibody, clone 6H0C9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SUOX, sulfite oxidase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6H0C9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IWVTLGSEVFDVTEFVDLHPGGPSKLMLAAGGPLEPFWALYAVHNQSHVRELLAQYKIGELNPEDKVAPTVETSDPYADDPVRHPALKVNSQRPFNAEPPP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUOX(6821)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1