SAB5702872
Anti-PIAS2 Antibody, clone 4I6K6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ARIP3, DIP, MIZ, MIZ1, PIASX, PIASX-ALPHA, PIASX-BETA, SIZ2, ZMIZ4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4I6K6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
68 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
3.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SPAVQIKIRELYRRRYPRTLEGLSDLSTIKSSVFSLDGGSSPVEPDLAVAGIHSLPSTSVTPHSPSSPVGSVLLQDTKPTFEMQQPSPPIPPVHPDVQLKN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIAS2(9063)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1