SAB5702857
Anti-HSP105/HSPH1 Antibody, clone 9Y7M10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HSP105, HSP105A, HSP105B, NY-CO-25
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Y7M10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
105 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSVVGLDVGSQSCYIAVARAGGIETIANEFSDRCTPSVISFGSKNRTIGVAAKNQQITHANNTVSNFKRFHGRAFNDPFIQKEKENLSYDLVPLKNGGVG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPH1(10808)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)