SAB5702841
Anti-Cyclin D3 Antibody, clone 4C5C8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CCND3, cyclin D3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4C5C8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
33 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.185 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MIATGSIGAAVQGLGACSMSGDELTELLAGITGTEVDCLRACQEQIEAALRESLREASQTSSSPAPKAPRGSSSQGPSQTSTPTDVTAIHL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCND3(896)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)