SAB5702838
Anti-KMT1B / SUV39H2 Antibody, clone 6L2D9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
KMT1B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6L2D9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
47 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.25 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ESDEFTVDAARYGNVSHFVNHSCDPNLQVFNVFIDNLDTRLPRIALFSTRTINAGEELTFDYQMKGSGDISSDSIDHSPAKKRVRTVCKCGAVTCRGYLN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUV39H2(79723)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)