SAB5702828
Anti-gamma-Synuclein Antibody, clone 4A0F4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BCSG1, SR
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4A0F4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.32 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNCG(6623)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1