SAB5702808
Anti-Hippocalcin (HPCA) Antibody, clone 6N2A6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BDR2, DYT2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6N2A6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.63 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGKQNSKLRPEMLQDLRENTEFSELELQEWYKGFLKDCPTGILNVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTFDTNSDGTIDFREFIIALSVTSRGRLEQK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HPCA(3208)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)