SAB5702802
Anti-WNT2B Antibody, clone 9M6O7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
WNT13
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9M6O7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KAFVDAKEKRLKDARALMNLHNNRCGRTAVRRFLKLECKCHGVSGSCTLRTCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WNT2B(7482)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)