SAB5702798
Anti-[KD Validated] TRAF2 Antibody, clone 3S2A8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MGC:45012,TRAP,TRAP3,TRAF2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3S2A8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
53 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DGCGKKKIPREKFQDHVKTCGKCRVPCRFHAIGCLETVEGEKQQEHEVQWLREHLAMLLSSVLEAKPLLGDQSHAGSELLQRCESLEKKTATFENIVCVLNREVERVAMTAEACSRQHRLDQDKIEALSSKVQQLERSIGLKDLAMADLEQKVLEMEASTY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRAF2(7186)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3