SAB5702782
Anti-FOXP1 Antibody, clone 2Q1R5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
12CC4, HSPC215, MFH, QRF1, hFKH1B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2Q1R5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70-90 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.5mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
western blot: 1:1000 - 1:3700
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SGNPSLIKNMQSSHAYCTPLNAALQASMAENSIPLYTTASMGNPTLGNLASAIREELNGAMEHTNSNESDSSPGRSPMQAVHPVHVKEEPLDPEEAEGPLS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXP1(27086)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)