SAB5702774
Anti-GSTK1 Antibody, clone 7J5B3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GST, GST 13-13, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7J5B3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.68 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTK1(373156)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1