SAB5702751
Anti-FUBP1 Antibody, clone 1G6X5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FBP, FUBP, hDH V
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1G6X5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
75 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.39 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YQQQAQPPPAAPAGAPTTTQTNGQGDQQNPAPAGQVDYTKAWEEYYKKMGQAVPAPTGAPPGGQPDYSAAWAEYYRQQAAYYAQTSPQGMPQHPPAPQGQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUBP1(8880)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1