SAB5702730
Anti-RAP1A + RAP1B Antibody, clone 6C7G0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
K-REV, RAL1B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6C7G0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.4 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LYMKNGQGFALVYSITAQSTFNDLQDLREQILRVKDTDDVPMILVGNKCDLEDERVVGKEQGQNLARQWNNCAFLESSAKS
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAP1A(5908) , RAP1B(5906)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)