SAB5702704
Anti-CD166/ALCAM Antibody, clone 6Z4Y2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD166, MEMD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6Z4Y2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100-105 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TCTAENQLERTVNSLNVSAISIPEHDEADEISDENREKVNDQAKLIVGIVVGLLLAALVAGVVYWLYMKKSKTASKHVNKDLGNMEENKKLEENNHKTEA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALCAM(214)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1