SAB5702703
Anti-PKC gamma Antibody, clone 5F2X3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PKC-gamma, PKCC, PKCG, SCA14
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5F2X3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
78 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GEPTIRAHGFFRWIDWERLERLEIPPPFRPRPCGRSGENFDKFFTRAAPALTPPDRLVLASIDQADFQGFTYVNPDFVHPDARSPTSPVPVPVM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKCG(5582)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1