SAB5702695
Anti-PPP6C Antibody, clone 6O2N8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PPP6C, PP6, PP6C, protein phosphatase 6 catalytic subunit
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6O2N8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP6C(5537)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1