SAB5702685
Anti-CRK/CRKII Antibody, clone 4Y2C2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CRKII, p38
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4Y2C2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
37 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.01mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAGNFDSEERSSWYWGRLSRQEAVALLQGQRHGVFLVRDSSTSPGDYVLSVSENSRVSHYIINSSGPRPPVPPSPAQPPPGVSPSRLRIGDQEFDSLPAL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRK(1398)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)