SAB5702596
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD266, FN14, TWEAKR
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1G4T3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF12A(51330)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)