SAB5702585
Anti-KIFAP3 Antibody, clone 1S7J7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FLA3, KAP-1, KAP-3, KAP3, SMAP, Smg-GDS, dJ190I16.1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1S7J7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.61 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KFRWHNSQWLEMVESRQMDESEQYLYGDDRIEPYIHEGDILERPDLFYNSDGLIASEGAISPDFFNDYHLQNGDVVGQHSFPGSLGMDGFGQPVGILGRPATAYGFRPDEPYYYGYGS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIFAP3(22920)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)